Chlorure de pentafluorobenzoyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC5530-100G
PC5530-25G
APOSPC5530-100GEA
0
EUR
APOSPC5530-100G
APOSPC5530-25G
Chlorure de pentafluorobenzoyle 99%
Chlorure de pentafluorobenzoyle
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Formule:
C₇ClF₅O Point d'ébullition: 158…159 °C Densité: 1,601 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000657 Numéro CAS: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 ONU: 3265 ADR: 8,II |