Imprimer
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,3,3-Trifluoropropionate, 3,3,3-Trifluoropropionic acid methyll ester
PC5518-1G PC5518-5G
APOSPC5518-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5518-1G APOSPC5518-5G
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Formule: C₄H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02262206
Numéro CAS: 18830-44-9
ONU: 3272
ADR: 3,III