Imprimer
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xylidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC5493-1G PC5493-250MG
APOSPC5493-1GEA 252 EUR
APOSPC5493-1G APOSPC5493-250MG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xylidine 95%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313162
Numéro CAS: 313-13-3