Imprimer
2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5484-1G PC5484-25G PC5484-5G
APOSPC5484-1GEA 0 EUR
APOSPC5484-1G APOSPC5484-25G APOSPC5484-5G
2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Point de fusion: 110…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09955451
Numéro CAS: 80517-22-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III