Imprimer
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluorobenzophenone-2'-carboxylic acid
PC5469-1G PC5469-250MG
APOSPC5469-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5469-1G APOSPC5469-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Formule: C₁₄H₉FO₃
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002473
Numéro CAS: 7649-92-5