Imprimer
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC5466-1G PC5466-500MG
APOSPC5466-1GEA 256 EUR
APOSPC5466-1G APOSPC5466-500MG
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.58 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941315
Numéro CAS: 261635-79-4