Imprimer
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC5429-5G PC5429-1G PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA 65.4 EUR
APOSPC5429-5G APOSPC5429-1G APOSPC5429-25G
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅Br₂FO
MW: 295.93 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368759
Numéro CAS: 435273-49-7
ONU: 3335
ADR: 9 III