Imprimer
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M dans le THF
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 720 EUR
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M dans le THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Formule: C₇H₆BrFMg
Point d'ébullition: 65 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311470
Numéro CAS: 185077-02-5
ONU: 2924
ADR: 3+8,III