Imprimer
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5404-1G PC5404-5G PC5404-25G
APOSPC5404-1GEA 29 EUR
APOSPC5404-1G APOSPC5404-5G APOSPC5404-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈FNO₂S
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02710419
Numéro CAS: 329909-29-7