Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5401-1G PC5401-5G
APOSPC5401-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5401-1G APOSPC5401-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
Point de fusion: 157…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094284
Numéro CAS: 351003-62-8