Imprimer
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5387-1G PC5387-5G
APOSPC5387-1GEA 139 EUR
APOSPC5387-1G APOSPC5387-5G
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆HF₆N
MW: 201.07 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 675602-93-4