Imprimer
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5376-1G PC5376-500MG
APOSPC5376-1GEA 270 EUR
APOSPC5376-1G APOSPC5376-500MG
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226610
Numéro CAS: 1159512-39-6