Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5366-1G PC5366-5G
APOSPC5366-1GEA 156 EUR
APOSPC5366-1G APOSPC5366-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrF₄N
MW: 243.99 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/35mmHg
Densité: 1.796 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96.11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226613
Numéro CAS: 1159512-36-3
ONU: 2810
ADR: 6.1 III