Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5361-1G PC5361-250MG PC5361-5G
APOSPC5361-1GEA 0 EUR
APOSPC5361-1G APOSPC5361-250MG APOSPC5361-5G
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrClF₃N
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226615
Numéro CAS: 1159512-34-1