Perfluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Octafluorotoluene, Pentafluoro(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluene
PC5354-100G
PC5354-25G
APOSPC5354-100GEA
192
EUR
APOSPC5354-100G
APOSPC5354-25G
Perfluorotoluène 98%
Perfluorotoluène
In base, hydroxyl groups react at the 4-position to yield heptafluoro-p-tolyl ethers, which can be used to protect estradiols.
Formule:
C₇F₈ Point d'ébullition: 103…105 °C Point de fusion: –65.6 °C Densité: 1.666 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 20 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000375 Numéro CAS: 434-64-0 EINECS: 207-104-7 ONU: 1992 ADR: 3+6.1,II |