Imprimer
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5352E-25G PC5352E-5G
APOSPC5352E-25GEA 0 EUR
APOSPC5352E-25G APOSPC5352E-5G
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
Formule: C₅H₃F₈I
Point d'ébullition: 136…137 °C
Densité: 2,037 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039406
Numéro CAS: 678-74-0