Imprimer
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5352-5G PC5352-1G PC5352-25G
APOSPC5352-5GEA 21.9 EUR
APOSPC5352-5G APOSPC5352-1G APOSPC5352-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formule: C₈H₆F₈O₂
Point d'ébullition: 56 °C/8mmHg
Densité: 1,481 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039279
Numéro CAS: 376-84-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III