Imprimer
5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5351-1G PC5351-5G PC5351-10G
APOSPC5351-1GEA 65.5 EUR
APOSPC5351-1G APOSPC5351-5G APOSPC5351-10G
5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%
5H-Octafluoropentanoyl chloride
Formule: C₅HClF₈O
Point d'ébullition: 85…88 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153221
Numéro CAS: 376-71-6
ONU: 3265
ADR: 8,III