Imprimer
Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol
PC5350-100G PC5350-1KG PC5350-500G
APOSPC5350-100GEA 21.9 EUR
APOSPC5350-100G APOSPC5350-1KG APOSPC5350-500G
Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1 98%
Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1
  • Surface tension 24.5 dynes/cm/200C
  • Dissociation constant 4.5 x 10-12
Formule: C₅H₄F₈O
MW: 232.07 g/mol
Point d'ébullition: 140…141 °C
Densité: 1.667 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039631
Numéro CAS: 355-80-6
EINECS: 206-593-4