Imprimer
3-Fluoro-5-nitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53458-25G PC53458-5G PC53458-100G
APOSPC53458-25GEA 46.4 EUR
APOSPC53458-25G APOSPC53458-5G APOSPC53458-100G
3-Fluoro-5-nitrotoluene
3-Fluoro-5-nitrotoluene
Formule: C7H6FNO2
MW: 155.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797943
Numéro CAS: 499-08-1