Imprimer
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53341-1G PC53341-5G
APOSPC53341-1GEA 0 EUR
APOSPC53341-1G APOSPC53341-5G
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂F₂IN
Point d'ébullition: 209,7 °C
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040606
Numéro CAS: 1017793-20-2