Imprimer
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53312-1G PC53312-5G
APOSPC53312-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53312-1G APOSPC53312-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845964
Numéro CAS: 123688-59-5