1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC53201-10G
PC53201-1G
PC53201-5G
PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA
419
EUR
APOSPC53201-10G
APOSPC53201-1G
APOSPC53201-5G
APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formule:
C₈H₇BrF₂ Point d'ébullition: 80…82 °C/9,75mmHg Densité: 1,495 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 82,2 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11110333 Numéro CAS: 1000994-95-5 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |