Imprimer
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5317-1G PC5317-5G
APOSPC5317-1GEA 141 EUR
APOSPC5317-1G APOSPC5317-5G
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formule: C₁₂H₁₆FN₃O₃
Point de fusion: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692441
Numéro CAS: 942474-49-9