Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC53128-1G PC53128-250MG
APOSPC53128-1GEA 256 EUR
APOSPC53128-1G APOSPC53128-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.0225 g/mol
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566379
Numéro CAS: 1224629-03-1