Imprimer
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53105-1G PC53105-5G
APOSPC53105-1GEA 105 EUR
APOSPC53105-1G APOSPC53105-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₈F₂O₂
Point d'ébullition: 48…51 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800643
Numéro CAS: 195136-69-7