Imprimer
Nonafluoro-4-iodobutane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5310-100G PC5310-25G PC5310-500G
APOSPC5310-100GEA 120 EUR
APOSPC5310-100G APOSPC5310-25G APOSPC5310-500G
Nonafluoro-4-iodobutane 98%
Nonafluoro-4-iodobutane
Formule: C₄F₉I
Point d'ébullition: 64…66 °C
Densité: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001062
Numéro CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8