Imprimer
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-bromo-4-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
PC53076-1G PC53076-5G PC53076-10G
APOSPC53076-1GEA 261 EUR
APOSPC53076-1G APOSPC53076-5G APOSPC53076-10G
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390897
Numéro CAS: 1242258-38-3