Imprimer
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
PC53040-10G PC53040-5G
APOSPC53040-10GEA 157 EUR
APOSPC53040-10G APOSPC53040-5G
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Formule: C₅H₇F₃O₂
MW: 156.11 g/mol
Point d'ébullition: 76…77 °C
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445819
Numéro CAS: 889940-13-0