Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53021-1G PC53021-5G PC53021-10G PC53021-25G
APOSPC53021-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53021-1G APOSPC53021-5G APOSPC53021-10G APOSPC53021-25G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Point de fusion: 92…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111905
Numéro CAS: 886615-30-1