Imprimer
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53020-1G PC53020-25G PC53020-5G
APOSPC53020-1GEA 0 EUR
APOSPC53020-1G APOSPC53020-25G APOSPC53020-5G
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Formule: C₁₆H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260754
Numéro CAS: 146653-56-7