2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC53010-5G
PC53010-1G
APOSPC53010-5GEA
364
EUR
APOSPC53010-5G
APOSPC53010-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule:
C₈H₄F₄O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16652439 Numéro CAS: 1073477-22-1 |