Imprimer
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5'-Bromo-2'-fluoroacetanilide
PC53006-1G PC53006-5G
APOSPC53006-1GEA 158 EUR
APOSPC53006-1G APOSPC53006-5G
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline
Formule: C₈H₇BrFNO
Point de fusion: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546480
Numéro CAS: 88288-12-4