Imprimer
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
PC530041-1G PC530041-500MG
APOSPC530041-1GEA 654 EUR
APOSPC530041-1G APOSPC530041-500MG
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060976
Numéro CAS: 3225-74-9