Imprimer
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530028-1G PC530028-5G
APOSPC530028-1GEA 313 EUR
APOSPC530028-1G APOSPC530028-5G
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115015
Numéro CAS: 3202-34-4