Imprimer
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530017-1G PC530017-500MG
APOSPC530017-1GEA 393 EUR
APOSPC530017-1G APOSPC530017-500MG
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid 97%
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 656304-77-7