Imprimer
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
PC52999-10G PC52999-1G PC52999-5G
APOSPC52999-10GEA 551 EUR
APOSPC52999-10G APOSPC52999-1G APOSPC52999-5G
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄FIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800813
Numéro CAS: 1000577-82-1