Imprimer
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Diaminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
PC5279-1G PC5279-5G PC5279-25G
APOSPC5279-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5279-1G APOSPC5279-5G APOSPC5279-25G
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluène 97%
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluène
Formule: C₇H₇F₃N₂
MW: 176.14
Point d'ébullition: 125 °C/14mmHg
Point de fusion: 41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08532495
Numéro CAS: 360-60-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 III