Imprimer
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5271-1G PC5271-5G
APOSPC5271-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5271-1G APOSPC5271-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08532491
Numéro CAS: 914637-07-3
ONU: 3439
ADR: 6.1 III