Imprimer
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Nitrobenzotrifluoride
PC5250-100G PC5250-1KG PC5250-500G PC5250-25G PC5250-5KG PC5250-10KG
APOSPC5250-100GEA 69.6 EUR
APOSPC5250-100G APOSPC5250-1KG APOSPC5250-500G APOSPC5250-25G APOSPC5250-5KG APOSPC5250-10KG
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène 95%
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Point d'ébullition: 200…205 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007260
Numéro CAS: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
ONU: 2306
ADR: 6.1 II