Imprimer
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52471-1G PC52471-250MG
APOSPC52471-1GEA 127 EUR
APOSPC52471-1G APOSPC52471-250MG
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₉H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682805
Numéro CAS: 1823049-90-6