Imprimer
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52448-1G PC52448-250MG PC52448-500MG
APOSPC52448-1GEA 0 EUR
APOSPC52448-1G APOSPC52448-250MG APOSPC52448-500MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09908273
Numéro CAS: 1099017-20-5