Imprimer
Nickel (II) fluorure, anhydre 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Nickel difluoride
PC5210-100G PC5210-10G PC5210-25G
APOSPC5210-100GEA 319 EUR
APOSPC5210-100G APOSPC5210-10G APOSPC5210-25G
Nickel (II) fluorure, anhydre 98%
Nickel (II) fluorure
Formule: F₂Ni
MW: 96.69 g/mol
Point de fusion: 1380 °C
Densité: 4.72 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016263
Numéro CAS: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
ONU: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06591