Imprimer
Methyl-3-fluoropicolinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520911-1G PC520911-5G
APOSPC520911-1GEA 0 EUR
APOSPC520911-1G APOSPC520911-5G
Methyl-3-fluoropicolinate 97%
Methyl-3-fluoropicolinate
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659496
Numéro CAS: 869108-35-0