Imprimer
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520901-25G PC520901-5G
APOSPC520901-25GEA 734 EUR
APOSPC520901-25G APOSPC520901-5G
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657961
Numéro CAS: 845866-81-1