Imprimer
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC52080-1G PC52080-5G
APOSPC52080-1GEA 78.3 EUR
APOSPC52080-1G APOSPC52080-5G
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formule: C₄F₉KO₆S₃
MW: 450.30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072174
Numéro CAS: 114395-69-6
ONU: 3263
ADR: 8 III