Imprimer
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520793-1G PC520793-5G
APOSPC520793-1GEA 187 EUR
APOSPC520793-1G APOSPC520793-5G
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆ClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226661
Numéro CAS: 74483-48-0