Imprimer
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520764-1G PC520764-500MG PC520764-5G
APOSPC520764-1GEA 361 EUR
APOSPC520764-1G APOSPC520764-500MG APOSPC520764-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine
Formule: C₈H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22421955
Numéro CAS: 1401425-30-6