Imprimer
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520742-1G PC520742-500MG PC520742-5G
APOSPC520742-1GEA 361 EUR
APOSPC520742-1G APOSPC520742-500MG APOSPC520742-5G
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₂
MW: 198.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18434522
Numéro CAS: 156021-07-7