Imprimer
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520738-1G PC520738-5G
APOSPC520738-1GEA 350 EUR
APOSPC520738-1G APOSPC520738-5G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257232
Numéro CAS: 114468-05-2